Merck
BP766
Caffeine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Beilstein:
17705
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
caffeine, dimenhydrinate, pentoxifylline
Formularz
crystalline powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
234-236.5 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Kofeina BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Stosowany również w monografiach takich jak
  • :Paracetamol, fosforan kodeiny i kofeina KapsułkiParacetamol
  • , fosforan kodeiny i kofeina TabletkiParacetamol
  • i kofeina Tabletki
  • rozpuszczalneCytrynian
  • kofeiny
  • Roztwór
  • doustnyCytrynian ko
  • feiny
  • WstrzyknięcieParacetamol
  • i kofeina Tabletki
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Caffeine
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    13 - Non Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)