93632
Zinc oxide
analytical standard
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (KT)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
AAS: suitable
HPLC: suitable
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
ślady kationów
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)