Merck
93302
Supelco
Tris-EDTA buffer solution
BioUltra, pH 7.4
Synonim(y):
TE buffer solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
32129211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
ND.02
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.4±0.2 (25 °C)
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples. It has been used for the elution of purified vector.
Postać fizyczna
10mM Trizma® base; 1mM EDTA
Informacje prawne
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-EDTA buffer solution
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)