93283
Tris-EDTA buffer solution
BioUltra, pH 8.0
Synonim(y):
TE buffer, TE buffer solution
About This Item
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.0±0.2 (25 °C)
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
sample preparation
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- BioUltra grade - suitable for many molecular biology applications
- DNase, RNase, phosphatase, and protease-free
- High purity and free of trace metals
Inne uwagi
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-EDTA buffer solution
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?