90970
γ-Butyrolactone
analytical standard
Synonim(y):
γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
851 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.3% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Klucz InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Butyrolactone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?