901915
Sodium hydroxide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%, pellets
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
klasa czystości
anhydrous
reagent grade
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥98%
Formularz
pellets
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤1.0% sodium carbonate
pH
14 (20 °C, 50 g/L)
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sodium hydroxide has been used in the staining procedure of cells.
- It has been used in the procedure of decellularizing human amniotic membrane for cell culture.
- It has been used for chemical inactivation of fluorophores in immunostained cells.
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Opakowanie
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)