Merck
900634
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonim(y):
N,N-dimetyloacetamid ZerO2®, Odgazowany i niskotlenowy N,N-dimetyloacetamid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Beilstein:
1737614
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.21
Bp:
164.5-166 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ZerO2®
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Próba
99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
914 °F
jakość
anhydrous
granice wybuchowości
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.005% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkty ZerO2 są rygorystycznie odgazowywane za pomocą gazu obojętnego o wysokiej czystości, dzięki czemu rozpuszczalniki i roztwory (bezwodne, jeśli określono) mają bardzo niską zawartość tlenu resztkowego.
Informacje prawne
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)