86910
Titanium(IV) butoxide
purum, ≥97.0% (gravimetric)
Synonim(y):
Orthotitanic acid tetrabutylester, TNBT, TYZOR® TBT organic titanate, Tetrabutyl orthotitanate, Tetrabutyl titanate
About This Item
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (gravimetric)
Formularz
liquid
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) butoxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?