Merck
85228-M
Sigma-Aldrich
Silver nitrate
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
AgNO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
5.8 (vs air)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (AT)
Formularz
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Fotochemiczna syntezananocząstek srebra: Azotan srebra odgrywa kluczową rolę w fotochemicznej syntezie nanocząstek srebra przy użyciu impulsowego promieniowania laserowego UV. Obecność dodatków powierzchniowo czynnych wpływa na morfologię i stabilność zsyntetyzowanych nanocząstek, które mają zastosowanie w katalizie, czujnikach i dziedzinach biomedycznych. Metoda ta zapewnia kontrolowane podejście do syntezy nanocząstek, niezbędne w zaawansowanych badaniach materiałoznawczych i nanotechnologicznych (Qazi, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)