84210
Salicylic acid
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
gęstość pary
4.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
powder
pozostałość po prażeniu
≤0.05% (as SO4)
strata
≤0.5% loss on drying
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
rozpuszczalność
96% ethanol: 0.1 g/mL, clear
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Opis ogólny
Zastosowanie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?