Merck
81503
Supelco
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, 100,000
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
temp. samozapłonu
580 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~91500
Mp ~102500
Mw ~98500
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
rozpuszczalność
H2O: insoluble
gęstość
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.08
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poly(methyl methacrylate) may be used as a reference suspension polymer for the analysis of the composition of poly(methyl methacrylate) (PMMA) by gas chromatography method.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)