81498
Poly(methyl methacrylate)
analytical standard, 20,000
Synonim(y):
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
temp. samozapłonu
580 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~22200
Mp ~24400
Mw ~23800
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
rozpuszczalność
H2O: insoluble
gęstość
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.07
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Klucz InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methyl methacrylate)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?