80730
2-Chloro-4-fluorotoluene
TraceCERT®, certified reference material, 19F-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
qNMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
gęstość
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup