Merck
71726
Supelco
Sodium dodecyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Synonim(y):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
288.38
Beilstein:
3599286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
39093306
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
opis
anionic
62
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formularz
rod
jakość
LiChropur
masa cząsteczkowa
288.38 g/mol
metody
ion pair chromatography: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
λ
10 % in H2O
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
40
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is a detergent suitable to denature proteins. It is a long-chain aliphatic group which has negatively charged sulfate, hence making it amphipathic detergent in nature.
Zastosowanie
Anionic detergent
SDS may be used:
  • in peptide mapping and protein analysis by gel electrophoresis.
  • to utilize in designing formulations and its effect on adsorption and micellization parameters.
  • in measuring protein-SDS complexes and SDS solution in guanidine hydrochloride using gel chromatography.
  • in seperating protein subunits dissociated with SDS using Hydroxylapatite chromatography.
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)