Merck
66719
Sigma-Aldrich
Methylene Blue hydrate
meets analytical specification of BP 73
Synonim(y):
Methylene Blue hydrate, Methylthionini chloridum
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
Poziom jakości
jakość
meets analytical specification of BP 73
metody
microbe id | staining: suitable
Zastosowanie
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylene Blue hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)