Merck
46738
Supelco
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
495.35
Beilstein:
5684150
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
rozpuszczalność
H2O: soluble at 
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12O[C@H](C)CC(=O)[C@]1(O)O[C@]3([H])[C@@H](NC)[C@@H](O)[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@]3([H])O2
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Klucz InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: aminoglikozyd
Zastosowanie
Pentahydrat dichlorowodorku spektynomycyny może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania spektynomycyny w próbkach mleka bydlęcego metodą chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną.
Spektynomycyna jest antybiotykiem aminocyklitolowym otrzymywanym z bakterii Streptomyces spectabilis. Wykazano, że ma wiele różnych zastosowań, w tym w leczeniu ostrego rzeżączkowego zapalenia cewki moczowej i szyjki macicy, do znakowania warstw komórek w celu monitorowania losów komórek podczas rozwoju liści, jako marker selekcyjny w systemach transformacji związanych z roślinami dla komórek roślinnych zawierających gen markerowy Spcr, do badania infekcji dróg oddechowych bydła wywołanych przez Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica oraz do generowania roślin z niedoborem polimerazy RNA kodowanej przez plastyd na podłożu MS-agar. Spektynomycyna ma również zastosowanie w amplifikacji plazmidów niosących replikony o niskiej liczbie kopii. Jest zalecana do stosowania w hodowlach komórkowych w stężeniach 7,5-20 mg/l.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Przestroga
Roztwory mogą być przechowywane w temperaturze 2-8°C przez kilka tygodni lub w temperaturze -20°C przez dłuższy czas.
Uwaga dotycząca przygotowania
Roztwory podstawowe powinny być przygotowywane w ilości 10 mg/ml w wodzie i sterylizowane filtrem.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)