459836
Ethyl alcohol, Pure
≥99.5%, anhydrous, 200 proof
Synonim(y):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Product Name
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
1.59 (vs air)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
dostępność
not available in (Sales restictions may apply)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
200 proof
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
kolor
colorless
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
gęstość
0.789 g/mL at 20 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a solvent for lovastatin.
- as a solvent during the synthesis of (S)-4-hydroxy-2-keto-4-(2′-pyridyl)butyrate.
- to fix tissue sections on a slide during laser capture microdissection (LCM).
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?