447285
Thionyl chloride
ReagentPlus®, 99.5%, low iron
About This Item
ciśnienie pary
97 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.5%
Formularz
liquid
zawiera
<5 ppm iron
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
gęstość
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤5.0 ppm
ciąg SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Klucz InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Może być stosowany w następujących procesach:
- Synteza indenonów z 3-hydroksyindanonów poprzez dehydroksylację.
- Modyfikacja amorficznych nanorurek węglowych (a-CNT) w roztworze kwasu stearynowego i dichlorometanu.
- Funkcjonalizacja żelu krzemionkowego do tioacetalizacji aldehydów.
- podstawione pochodne stilbenu
- karbaminianutert-butylu((S)-1-((R)-oksiran-2-ylo)-2-fenyloetylo)
- optycznie czynne chloroalkany
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?