Merck
33120-M
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
152-154 °C
153 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
metody
cell culture | plant: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.1% water (Karl Fischer)
kolor
APHA: ≤15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
152-154 °C
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethylformamide (DMF) is commonly employed as a solvent for various organic reactions. DMF is a useful solvent employed for the isolation of chlorophyll from plant tissues. It is widely employed reagent in organic synthesis. It plays multiple roles in various reactions such as solvent, dehydrating agent, reducing agent as well as catalyst. It is a multipurpose building block for the synthesis of compounds containing O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO as functional groups.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
N,N-Dimethylformamide (DMF) may be employed as a solvent in the following studies:
  • Extraction of chlorophyll containing pigments from the intact tissues of cotyledons of Cucumis sativus.
  • Isolation of chlorophyll a from the cell cultures of unicellular marine algae.4
  • As reducing agent and solvent for the preparation of Au@Ag core-shell nanocrystals.
Opakowanie
2.5 L also available in PE-bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)