324558
Ethylene glycol
anhydrous, 99.8%
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
62.07
Beilstein:
505945
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
eCl@ss:
39020501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Bp:
195-198 °C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
752 °F
granice wybuchowości
15.3 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethylene glycol is the major component of antifreeze preparations.
Zastosowanie
Ethylene glycol may be used in the preparation of spiroborate esters by reacting with chiral 1,2-aminoalcohols in the presence of triisopropyl borate. It may also be used as a solvent in the preparation of tris(2,2′-bipyrazyl)ruthenium(II) chloride by the reaction of 2,2′-bipyrazine with ruthenium(III) chloride.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?