Merck
32312
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (perchloric acid titration)
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
About This Item
Wzór liniowy:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
282.22
Beilstein:
6113568
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Próba
≥99.5% (perchloric acid titration)
zanieczyszczenia
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤40 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Klucz InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Zastosowanie
Czterowodny winian sodowo-potasowy jest podwójną solą kwasu winowego, która może być stosowana do zapobiegania wytrącaniu w środowisku alkalicznym. Może być również stosowany jako odczynnik do oznaczania aktywności nitrylazy.
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)