Merck
31667
Supelco
Chloramphenicol
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
323.13
Beilstein:
2225532
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
Próba
≥98% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
149-153 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble 100% (practically)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Opis ogólny
Chloramphenicol (CAP) is an antibiotic which was first isolated from Streptomyces venezuelae. It has a nitrobenzene moiety which may be responsible for aplastic anaemia.1 It is often used for bacterial selection in molecular biology applications at 10-20 μg/mL and as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol reistance genes.
This grade has the standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706024
Zastosowanie
Chloramfenikol został użyty jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu stężenia pozostałości CAP w tkankach krewetek przy użyciu techniki LC-MS, a także w mrożonych próbkach kurczaka (wątroba, nerki i mięśnie) przy użyciu HPLC.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Chloramphenicol inhibits bacterial protein synthesis by blocking the peptidyl transferase step by binding to the 50S ribosomal subunit and preventing attachment of aminoacyl tRNA to the ribosome. It also inhibits mitochondrial and chloroplast protein synthesis and ribosomal formation of (p)ppGpp, de-pressing rRNA transcription.
Mode of Resistance: Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
Przestroga
Roztwory podstawowe powinny być przechowywane w temperaturze 2-8°C i są stabilne w temperaturze 37°C przez 5 dni. Roztwory wodne są obojętne i stabilne w szerokim zakresie pH, z 50% hydrolizą występującą po 290 dniach. Użycie roztworu buforowanego boraksem zmniejsza tę liczbę do 14%. Roztwory należy chronić przed światłem, ponieważ rozkład fotochemiczny powoduje żółknięcie roztworu. Ogrzewanie roztworów wodnych w temperaturze 115°C przez 30 minut powoduje utratę 10% chloramfenikolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Roztwory podstawowe można przygotować bezpośrednio w fiolce w dowolnym zalecanym stężeniu. Roztwór o stężeniu 50 mg/ml w etanolu daje klarowny, bardzo słaby, żółty roztwór. Degradacja chloramfenikolu w roztworze wodnym jest katalizowana przez kwasy i zasady. Szybkość degradacji jest niezależna od siły jonowej i pH.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramphenicol
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)