Merck
31642-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
34.01
Beilstein:
3587191
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352304
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
Product Name
Hydrogen Peroxide Solution, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
30% (w/w)
Formularz
liquid
jakość
stabilized
okres trwałości
Shelf life is limited.
zanieczyszczenia
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titrable acid (as H2SO4)
pozostałość po prażeniu
≤0.002%
gęstość
1.11 g/cm3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.000005%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
ciąg SMILES
OO
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This 30% H2O2 (w/w) is a solution of hydrogen peroxide. Its decomposition in the presence of varying concentrations of zeolites and manganese (catalyst) has been investigated.
Zastosowanie
This 30% H2O2 (w/w) was employed as a catalyst in a chemical treatment method for industrial waste water contaminated with unconventional oil (oil shale).
Przestroga
keep in dark area
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen Peroxide Solution
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)