Merck
31630-M
Sigma-Aldrich
Silver nitrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
AgNO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
5.8 (vs air)
Próba
≥99.8%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤5 mg/kg
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metoda Lee-Meisela została zaproponowana do przygotowania koloidów srebra do powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana (SERS), poprzez redukcję AgNO3 cytrynianem sodu. Została ona opisana jako antagonista etylenu.
Zastosowanie
Azotan srebra może być stosowany jako barwnik do badania osteogennego różnicowania płodowych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych/progenitorowych (MSC). Może być stosowany do przygotowania wysoce czułych koloidów srebra do badań powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana (SERS).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o konsumenckich produktach chemicznych i zarządzaniu bezpieczeństwem środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)