28514
Methylene Blue hydrate
≥95% (calc. to the dried substance)
Synonim(y):
Basic Blue 9 monohydrate ; Methylene Blue (hydrate)
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (calc. to the dried substance)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1% insoluble in ethanol
strata
≤22% loss on drying, 105 °C
kolor
very dark green
rozpuszczalność
ethanol: insoluble ≤1%
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
C16H18N3SCl. It is a major basic histological dye in pharmacology and microbiology. This heterocyclic aromatic chemical appears as a dark green solid powder, changing to blue in an aqueous solution. Methylene blue is tested for histological and and bacteriological staining, and as a constituent of Wright’s blood stain.
Zastosowanie
- in the preparation of methylene blue (MB) solution
- to stain zymograms -to label the injection site in the tissue slices
- to pre-treat mice via oral gavage to study its effects on noise-induced hearing loss
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylene Blue hydrate
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?