276855
Dimethyl sulfoxide
anhydrous, ≥99.9%
Synonim(y):
DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
506008
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
Bp:
189 °C (lit.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócklasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: miscible (completely)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl Sulfoxide is an apolar protic solvent that is generally used as a reaction medium and reagent in organic reactions.
Zastosowanie
Dimethyl Sulfoxide may be used as an oxidant for the conversion of isonitriles into isocyanates. DMSO activated by oxalyl chloride can be used in the oxidation of long-chain alcohols to carbonyls.
Opakowanie
18 L, 200 L packaged in Pure-Pac® stainless steel containers; 100 mL, 250ml, 1 L, 2 L, 6×1 L packaged in Sure/Seal® bottles
Przestroga
Łatwo się schładza i powoli topi w temperaturze pokojowej. Zestalony produkt można ponownie upłynnić poprzez ogrzanie do temperatury pokojowej bez szkody dla produktu.
Inne uwagi
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
The article number 276855-4X2L will be discontinued. Please order the single bottle 276855-2L which is physically identical with the same exact specifications.
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?