27301
Salicylic acid
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
gęstość pary
4.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
Próba
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
zanieczyszczenia
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.2% related subst. (HPLC)
pozostałość po prażeniu
≤0.05% (as SO4)
strata
≤0.3% loss on drying
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
complies for identity
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Salinity stress management in agriculture: A study demonstrated the application of salicylic acid in ameliorating salinity stress in barley, revealing its potential to enhance crop resilience to saline environments, thereby contributing to sustainable agricultural practices (Hanif et al., 2024).
- Enhanced pharmaceutical gel performance: Research on nitrocellulose for prolonged permeation of Levofloxacin HCl-Salicylic Acid In Situ gel emphasized its utility in enhancing drug delivery systems, particularly in treating bacterial infections with improved efficacy (Khaing et al., 2024).
- Biotechnological production of withanolides: Salicylic acid was applied as an elicitor in the hairy root culture of Withania somnifera, significantly boosting the production of withanolides and phenolic acids, vital for pharmaceutical applications due to their therapeutic properties (Halder and Ghosh, 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?