247588
Salicylic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
Próba
≥99.0%
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as one of the chemical compound in exposure-based validation of in vitro gastrulation model employed in developmental toxicity screening assays
- as a reference standard in salicylate quantification by reverse-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?