22197
Cellulose
DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonim(y):
Cellulose powder, Cotton linters
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
strata
≤5% loss on drying
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Klucz InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)