Merck
15356
Sigma-Aldrich
Blotting-Nylon 66 membranes, type B, positive
for Northern and Southern blotting
Synonim(y):
Nylon 66-Blotting membranes, type B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NA.25
Pozwól nam pomóc
Materiały
Nylon
Poziom jakości
klasa czystości
Molecular Biology
Formularz
roll
pokrycie powierzchni
surface (quaternary ammonium groups) ≥99%
wielkość porów
0.45 μm pore size
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Blotting nylon provided on a roll is a standard item used in transfer of protein or nucleic acids during Western, Southern and Northern procedures. This membrane is positively charged nylon cast on a polyester support. It comes as a roll sized 0.2m x 3m, and can be cut to any size.
Zastosowanie
Nadaje się do:
Transfer białek
Radioaktywne wykrywanie białek i kwasów nukleinowych
Czułe punktowe i szczelinowe plamy kwasów nukleinowych
for high-sensitive nucleic acid blotting, dot and lot blots. Particularly suitable for radioactive detection. Suitable for protein transfer and immunoblotting.
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)