Merck
105910
Sigma-Aldrich
Salicylic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Beilstein:
774890
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
4.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
bp
211 °C (lit.)
211 °C/20 mmHg
mp
158-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Opis ogólny
Kwas salicylowy jest aromatyczną pochodną fenolu. Może być przygotowywany przemysłowo poprzez reakcję Kolbego-Schmitta. Jest stosowany jako półprodukt chemiczny w syntezie organicznej do syntezy różnych związków organicznych.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)