Merck
06542
Sigma-Aldrich
O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalenediyldimethyl)bis(hydrocinchonidinium) dibromide
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H66Br2N4O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
986.96
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -225±5°, c = 0.62 in chloroform
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].[Br-].CCC1C[N@@+]2(CCC1C[C@H]2[C@H](OCC=C)c3ccnc4ccccc34)Cc5ccc6ccc(C[N+]78CC[C@H](CC7CC)[C@H](C8)[C@H](OCC=C)c9ccnc%10ccccc9%10)cc6c5
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)