MMA205
Millicell® µ-Migration Assay Kit
This Kit overcomes the limitations of traditional multiwell migration assays. Its microfluidic, low-volume technology promotes a stable, diffusion-generated concentration gradient that is consistently linear & lasts for more than 48 hours.
Synonim(y):
Zestaw do mikroprzepływowego testu migracji komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NB.13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Millicell®
metody
cell based assay: suitable
single cell analysis: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
- Migracja komórek występuje w różnych procesach biologicznych, w tym w gojeniu się ran, rozwoju embrionalnym i odpowiedzi immunologicznej. Ze względu na znaczenie migracji komórek w angiogenezie, onkologii, neurologii, a zwłaszcza immunologii, istnieje zwiększone zainteresowanie zrozumieniem podstawowych mechanizmów biologicznych na poziomie pojedynczej komórki.
- Tradycyjne testy migracji w komorach Boydena mogą mieć pewne ograniczenia, takie jak: (1) gradienty nie są liniowe, dobrze ugruntowane lub kontrolowane, (2) kwantyfikacja migrujących komórek opiera się na pomiarze punktu końcowego, a nie na dynamicznym określeniu, oraz (3) obrazowanie komórek podczas ich migracji nie jest obecnie możliwe.
- Zestaw Millicell µ-Migration Assay przezwycięża te ograniczenia.
- Jego mikroprzepływowa, niskoobjętościowa technologia promuje stabilny, generowany przez dyfuzję gradient stężenia, który jest konsekwentnie liniowy i utrzymuje się przez ponad 48 godzin. Zaprojektowany do testów mikroskopii wideo, µ-Migration Slide jest wykonany z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach optycznych podobnych do szkła. W określonych odstępach czasu można uzyskać obrazy obszaru obserwacji, umożliwiając monitorowanie w czasie rzeczywistym i ilościowe pomiary migracji komórek.
Cechy i korzyści
- Śledzenie na żywo migracji pojedynczej komórki lub populacji komórek
- Ustanawia stabilny i liniowy gradient stężenia, który trwa ≥ 48 godzin.
- Pomaga odróżnić chemotaksję od przypadkowego ruchu
- Umożliwia analizę wieloparametryczną, w tym kierunkowość i prędkość komórek
- Ulepszone obrazowanie optyczne wolno i szybko migrujących komórek
- Równoległa analiza 3 chemoatraktantów w celu zwiększenia przepustowości i elastyczności
- Brak konieczności poświęcania czasu lub pieniędzy na optymalizację
- Gotowy do użycia, bez konieczności montażu
Komponenty
- Millicell® µ-Migration Slides: (Part No. CS204500) Four uncoated sterilized slides. Each slide contains 3 chambers.
- Millicell® µ-Migration Caps and Plugs: (Part No. CS204501) Forty-eight of each. Twelve caps and twelve plugs for each slide.
- Human Collagen IV: (Part No. CS204498) One 100 µg vial of 1 mg/mL Human Collagen IV.
- Acetic Acid Buffer: (Part No. CS204485) One vial containing 1.5 mL of 0.5 M acetic acid.
- BSA Solution: (Part No. CS204507) One vial containing 100 µL of 30% BSA solution.
- Beveled pipette tips: Fisherbrand SureOne 200 µL tips, Fisher Cat. No. 02-707-419. Two 96-tip boxes.
Przechowywanie i stabilność
1. Millicell® µ-Migration Slides (Part No. CS204500). Store at room temperature.
2. Millicell µ-Migration Caps and Plugs (Part No. CS204501) Store at room temperature.
3. Human Collagen IV (Part No. CS204498) Store at -20ºC.
4. Acetic Acid Buffer (Part No. CS204485) Store at room temperature.
5. BSA Solution (Part No. CS204507) Store at -20ºC.
6. Beveled Pipette Tips. Store at room temperature.
2. Millicell µ-Migration Caps and Plugs (Part No. CS204501) Store at room temperature.
3. Human Collagen IV (Part No. CS204498) Store at -20ºC.
4. Acetic Acid Buffer (Part No. CS204485) Store at room temperature.
5. BSA Solution (Part No. CS204507) Store at -20ºC.
6. Beveled Pipette Tips. Store at room temperature.
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany