Merck
MERS03000
Millipore
712 Woltomierz cyfrowy ERS 3.0
The Millicell ERS (Electrical Resistance System) reliably measures transmembrane potential & resistance of endothelial/epithelial cells in culture.
Synonim(y):
Przezbłonowy opór elektryczny, TEER Reader, VoltOhmMeter, Woltomierz nabłonkowy VoltOhmMeter, testy modeli barierowych, wkładki stojące
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
linia produktu
Millicell®
Opis ogólny
Cyfrowy woltomierz 712 ERS 3.0 niezawodnie mierzy potencjał błonowy i oporność komórek nabłonkowych i śródbłonkowych w hodowli. Urządzenie to jakościowo mierzy stan monowarstwy komórek i ich konfluencję. Płytka Electroless Nickle Immersion Gold (ENIG) na każdej zewnętrznej końcówce elektrody mierzy napięcie. Niewielki rozmiar elektrod umożliwia łatwy pomiar napięcia przezbłonowego i oporności komórek hodowanych na mikroporowatych membranach. MERS03000 jest dostarczany z woltomierzem, standardową regulowaną elektrodą, kluczem USB Wi-Fi, przewodem zasilającym, urządzeniem weryfikującym i bezpłatną 6-miesięczną subskrypcją próbną konta 712 Cloud. Każdy przyrząd jest kompatybilny z bateriami, ale w przypadku braku baterii może być zasilany wyłącznie z sieci elektrycznej.
Zastosowanie
Badanie modeli bariery śródbłonkowej/nabłonkowej (takich jak modele bariery krew-mózg, modele przewodu pokarmowego i modele płucne), badanie skuteczności leków, ocena toksyczności farmakologicznej.
Cechy i korzyści
Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym
  • Ergonomiczna sonda stojąca
  • Rejestrowanie danych w urządzeniu i odejmowanie tła
  • Opcja eksportu wyników przez sieć Ethernet, napęd USB lub przesłanie do chmury
  • Zasilanie przewodowe lub akumulatorowe do użytku na stole lub w okapie do hodowli tkanek
  • Regulowana elektroda, kompatybilna z szeroką gamą wkładek i płytek do hodowli komórkowych
  • Wbudowany czujnik do pomiaru i rejestracji temperatury mediów
  • Dodatkowe funkcje oparte na chmurze upraszczające analizę danych między dołkami i między eksperymentami
  • Zakres rezystancji od 0 do 100 kΩ, z rozdzielczością 1 Ω
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany