Merck
MDH-4N1
Millipore
Millicell® Disposable Hemocytometer
Neubauer Improved ruling pattern, 4 chambers/slide, 10 µL loading volume, individually wrapped
Synonim(y):
Plastikowy hemocytometr klasy optycznej, hemocytometr jednorazowego użytku
About This Item
Kod UNSPSC:
42181504
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
Materiały
colorless plastic
sterylność
non-sterile
Właściwości
pyrogen free
opakowanie
pack of 50 (individually wrapped)
Parametry
10 μL sample volume
metody
cell counting: suitable
szer. × dł. × wys.
25 mm × 75 mm × 1.6 mm
chamber depth
0.1 mm
rozmiar
4 wells
Opis ogólny
Jednorazowy hemocytometr Millicell® służy do ręcznego zliczania komórek. Składa się z dwóch zamkniętych komór z dwoma portami do wstrzykiwania próbek. Zliczanie komórek odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku komory zliczeniowej Neubauer Improved.
Komora zliczeniowa Neubauer Improved składa się z 9 dużych kwadratów, każdy o wymiarach 1 x 1 mm. Każdy kwadrat ma całkowitą objętość 0,1 mm3. Komórki są rozmieszczone w 3 x 3 dużych kwadratach, każdy o długości krawędzi 1 mm i powierzchni 1 mm2.
Za pomocą hemocytometru jednorazowego użytku Millicell® wstrzykuje się 10 µL próbki, zabarwionej lub niezabarwionej, do wybranej komory.
Zastosowanie
liczenie komórek, hodowla komórkowa, hemocytometr
Cechy i korzyści
  • Plastik optyczny klasy kwarcowej
  • Nie ma osłon
  • Bez mycia
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany