MAB3412
Anti-Cytokeratin AE1/AE3 Antibody, recognizes acidic & basic cytokeratins, clone AE1/AE3
clone AE1/AE3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Pan cytokeratin
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AE1/AE3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848)
mouse ... Krt1(16678)
rat ... Krt1(300250)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A previous lot of this antibody was used for ELISA (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982).
Western blot:
(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Laster et al., 1986) ELISA: (Woodcock-Mictchel & Sun, 1982)
Immunohistochemistry(paraffin):
0.5-2 µg/mL of a previous lot was used on staining of unfixed frozen or formalin -fixed, paraffin-embedded tissue section (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Asch * Asch, 1986; Rodriguez et al., 1986; Clausen et al., 1986; Klein-Szanto et al., 1987; Reibel et al., 1985). Trypsin or pepsin digestion is required for proper staining on paraffin embedded tissues. {Trypsin 1 mg/mL 10 minutes, 37°C, or pepsin 1 mg/mL 5 minutes 37°C}. High temperature with citrate antigen retrieval can also be used.
Optimal dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Jakość
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected CYTOKERATIN AE1/AE3 on 10 μg of A431 lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
DO NOT FREEZE.
Komentarz do analizy
All epithelium-derived tissues & tumors
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List