LSKMAGS08
PureProteome Magnetic Stand
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
Synonim(y):
Magnetyczny stojak na koraliki, Stojak do separacji magnetycznej
About This Item
Kod UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
self-standing
Właściwości
binder
producent / nazwa handlowa
PureProteome
metody
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
PureProteome Magnetic Stand contains a removable magnet.
Zastosowanie
Research Category
Cell Culture
Cell Culture
Cechy i korzyści
- Enables reproducible process
- Comparable results with standard protocols