HMH3-34K
MILLIPLEX® PANEL LUDZKICH HORMONÓW METABOLICZNYCH V3
Synonim(y):
Millipore zestaw multipleksowy metabolizmu ludzkiego, luminex test multipleksowy ludzkiego hormonu metabolicznego, panel testów immunologicznych ludzkich hormonów metabolicznych
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zespół metaboliczny to grupa schorzeń, które występują razem; obejmuje podwyższone ciśnienie krwi, podwyższony poziom insuliny, nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy talii i nieprawidłowy poziom cholesterolu.Kluczowe cechy zespołu metabolicznego obejmują insulinooporność, nietolerancję glukozy, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię i centralną obsesję - z których wszystkie są czynnikami ryzyka miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu 2, chorób nerek, a nawet przedwczesnej śmierci. Dorośli z zespołem metabolicznym wykazują niski stopień stanu zapalnego, którego związek z otyłością może polegać na rozregulowanej produkcji czynników pro- i przeciwzapalnych przez adipocyty. W związku z tym badania prowadzone w tym obszarze obejmują wieloaspektowe dziedziny cytokin, białek ostrej fazy, cukrzycy i hormonów związanych z otyłością, a także innych biomarkerów chorób sercowo-naczyniowych.MILLIPLEX® Human Metabolic Hormone Panel V3 to 14-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w ludzkiej surowicy, osoczu, lizatach tkanek/komórek i supernatantach hodowli: Amylin Active lub Total, peptyd C, Ghrelin Active, GIP, GLP-1 Active lub Total, glukagon, IL-6, insulina, leptyna, MCP-1/CCL2, PP, PYY, sekretyna i TNFα. Uwaga: Amylin Active i Total nie mogą być oznaczane razem w tym samym teście. GLP-1 Active i GLP-1 Total nie mogą być używane razem w tym samym teście.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
Human Metabolic Hormone Panel V3, wykorzystujący technologię Luminex® xMAP, umożliwia jednoczesną analizę 14 biomarkerów białkowych w ludzkiej surowicy, osoczu i próbkach tkanek/lizatów i supernatantów hodowli. W tym zestawie do wyboru jest 16 biomarkerów. Jest to jednak zestaw 14-pleksowy, ponieważ następujące anality nie mogą być wykonywane jednocześnie: Amylin Active i Total nie mogą być oznaczane razem w tym samym teście. GLP-1 Active i Total nie mogą być wykonywane razem w tym samym teście. Następujące anality wymagają dodania inhibitorów proteazy do próbek surowicy lub osocza (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji dotyczącej pobierania i przechowywania próbek w protokole): GLP-1 (inhibitor DPPIV); amylina (koktajl inhibitorów proteazy); glukagon (aprotynina); grelina (aktywna) (inhibitor proteazy serynowej). Protokół zaleca czyszczenie próbek surowicy lub osocza. Próbki hodowli tkankowych mogą być badane w stanie czystym lub mogą wymagać rozcieńczenia z odpowiednim podłożem kontrolnym. Aby uzyskać optymalną czułość, należy stosować inkubację przez noc (16-18 godzin). Każda studzienka wymaga 25 uL próbki, wzorca lub kontroli Dostępne anality: Amylina (całkowita);Peptyd C;Ghrelina (aktywna);GIP;GLP-1 (aktywny);GLP-1 (całkowity);Glukagon;IL-6;Insulina;Leptyna;MCP-1;PP;PYY;TNFα;Sekretyna;Amylina (aktywna)
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1