Merck
HFIB1-100K
Millipore
MILLIPLEX® Panel 1 ludzkiego zwłóknienia
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 95-96%
standard curve range: 10-40,000 pg/mL
(for COMP)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(for IL-18BPa)
standard curve range: 6-25,000 pg/mL
(for Uteroglobin)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zwłóknienie jest patologiczną reakcją gojenia się ran, która jest wspólna dla wielu przewlekłych chorób i urazów. Nieprawidłowa reakcja zwłóknienia na gojenie się rany obejmuje nadmierne gromadzenie się składników macierzy zewnątrzkomórkowej odpowiedzialnych za tworzenie się tkanki bliznowatej. Postępujące bliznowacenie tkanek powoduje zmiany w normalnej strukturze narządów, prowadząc do dysfunkcji i niewydolności. Zwłóknienie i związane z nim choroby są odpowiedzialne za rosnące obciążenie chorobowością i śmiertelnością na całym świecie. Ten panel biomarkerów związanych ze zwłóknieniem umożliwia naukowcom lepsze zrozumienie złożonych procesów związanych z chorobami zwłóknieniowymi, w tym między innymi idiopatycznym zwłóknieniem płuc, zwłóknieniem wątroby i zwłóknieniem płuc.
Nasz MILLIPLEX® Human Fibrosis Panel 1 to 3-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich poniższych analitów w próbkach surowicy, osocza i hodowli tkankowej:
IL-18 wiążące białko A (IL-18BPa), białko macierzy oligomerycznej chrząstki (COMP) i uteroglobina.
MILLIPLEX® oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu weryfikacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność).
Każdy panel i zestaw MILLIPLEX® zawiera:
  • Kontrole jakości (QC) w celu zakwalifikowania wydajności testu
  • Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami.
  • Zoptymalizowana matryca surowicy do naśladowania natywnego środowiska analitu w próbkach surowicy i osocza
  • Koktajle przeciwciał wykrywających zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitów w panelu
Ponadto każdy panel i zestaw spełnia rygorystyczne kryteria produkcyjne, aby zapewnić powtarzalność między partiami. Panel MILLIPLEX® Human Fibrosis Panel 1 umożliwia zatem skupienie się na potencjale terapeutycznym cytokin i modulacji ekspresji cytokin. W połączeniu z platformą Luminex® xMAP® w formacie kulek magnetycznych, otrzymujesz zaletę idealnej szybkości i czułości, umożliwiając ilościowe multipleksowe wykrywanie dziesiątek analitów jednocześnie, co może znacznie poprawić wydajność.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa:
Zaobserwowano znikomą lub brak reaktywności krzyżowej między przeciwciałami dla dowolnego analitu i dowolnego innego analitu w tym panelu.
Zastosowanie
Human Fibrosis Panel 1, wykorzystujący technologię Luminex® xMAP®, umożliwia jednoczesną kwantyfikację 3 biomarkerów białkowych zwłóknienia w ludzkiej surowicy, osoczu i próbkach tkanek/hodowli komórkowych.
  • Test może być wykonywany przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C lub przez 2 godziny w temperaturze pokojowej (20-25°C) z mieszaniem na wytrząsarce do płytek.
  • Dla wszystkich analitów należy użyć maksymalnie 25 μl na studzienkę surowicy lub osocza rozcieńczonego w buforze testowym w stosunku 1:200. Supernatanty hodowli tkankowych mogą wymagać rozcieńczenia w odpowiednim podłożu kontrolnym.
  • Ekstrakty tkankowe/komórkowe powinny być przygotowywane w neutralnych buforach zawierających odczynniki i w warunkach, które nie zakłócają wydajności testu.
Wymagania dotyczące testu:
Naukowcy będą potrzebować dostępu do urządzenia Luminex® 200, MAGPIX lub FLEXMAP 3D.
Dostępne anality:
  • COMP
  • IL-18BPa
  • Uteroglobina
Kategoria badawcza:
  • Zapalenie i immunologia
Podkategoria badań:
  • Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
  • Zapalenie
  • Choroby zakaźne
  • Cytokiny i receptory cytokinowe
  • Czynniki wzrostu i receptory
  • Onkologia
  • Otyłość
  • Zaburzenia metaboliczne
  • Choroby autoimmunologiczne
  • Choroby układu krążenia
Cechy i korzyści
Konfiguracja:
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract