HCKP2-11K
MILLIPLEX® Panel białek punktu kontrolnego 2 ludzkiej immunoonkologii - multipleksowy test immunoonkologiczny
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białka punktów kontrolnych układu odpornościowego są regulatorami aktywacji immunologicznej i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy immunologicznej, zapobieganiu autoimmunizacji i są zaangażowane w ucieczkę immunologiczną nowotworów. Te cząsteczki układu odpornościowego wykazują zdolność do działania zarówno jako agoniści (współstymulujące cząsteczki punktów kontrolnych), jak i antagoniści (współhamujące cząsteczki punktów kontrolnych) odpowiedzi immunologicznej. Leki hamujące immunologiczne punkty kontrolne, takie jak CTLA-4 i PD-L1, wykazały skuteczność w immunoterapii nowotworów, poprawiając przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną i ratując życie w leczeniu wielu nowotworów złośliwych. Białka immunologicznych punktów kontrolnych mogą ulegać ekspresji na komórkach odpornościowych i/lub komórkach nowotworowych jako receptory aktywujące lub hamujące. Wiele białek immunologicznego punktu kontrolnego ulega również ekspresji w postaci rozpuszczalnej w krążeniu oraz w guzie i mikrośrodowisku guza i są one przypuszczalnymi biomarkerami dla immunoterapii w różnych chorobach, w tym nowotworach.MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 2 to 31-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy, osocza i hodowli tkankowej: 4-1BBL/TNFSF9, 5'-NT/CD73 (5′-nukleotydaza), APRIL (TNFSF13), arginaza-1, B7-H2/ICOSL (indukowalny ligand kostymulatora komórek T), B7-H3/CD276, B7-H4/VTCN1 (inhibitor aktywacji komórek T 1 zawierający domenę V), B7-H5/VISTA (receptor immunoregulacyjny V-set), B7-H6 (ligand receptora cytotoksyczności 3 komórek naturalnych zabójców), BAFF/BLyS (TNFSF13B), CD25/IL-2Rα (receptor interleukiny-2 alfa), CD30/TNFRSF8, CD40L (ligand CD40), CD137/4-1BB (TNFRSF9), CD226/DNAM-1 (cząsteczka pomocnicza DNAX 1), E-kadheryna, FGL1/Hepassocin (białko podobne do fibrynogenu 1), Galektyna-1 (Gal-1), Galektyna-3 (Gal-3), Granulizyna, Granzym B, IDO1 (Indoleamine 2,3-dioxygenase 1), MICA (MHC class I polypeptide-related sequence A), MICB (MHC class I polypeptide-related sequence B), Nectin-2 (PVRL2, CD112), Nectin-4 (PVRL4), OX40/CD134 (TNFRSF4), Perforin, PVR/CD155 (Poliovirus receptor cell adhesion molecule), Siglec-7 (Sialic acid-binding Ig-like lectin 7, CD328), Siglec-9 (Sialic acid-binding Ig-like lectin 9, CD329).
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 2 to multipleksowy panel oparty na kulkach, wykorzystujący technologię Luminex® xMAP, umożliwiający jednoczesną analizę 31 białek immunologicznego punktu kontrolnego w ludzkiej surowicy, osoczu i próbkach hodowli komórkowych. Jest to test inkubowany przez noc (16-18 godzin w temperaturze 2-8°C). Można użyć maksymalnie 25 μl na studzienkę rozcieńczonej surowicy lub osocza w stosunku 1:2. Hodowlę tkankową lub inne pożywki można stosować w postaci czystej lub odpowiednio rozcieńczonej w pożywce kontrolnej. Uwaga: Najlepsze wyniki przy użyciu próbek lizatu komórek/tkanek mogą wymagać rozcieńczenia w buforze testowym podczas testowania podobnie rozcieńczonego buforu lizującego pod kątem efektów matrycy.CD40 Ligand;4-1BBL/TNFSF9;Arginase-1;B7-H2/ICOSL;B7-H3/CD276;5′-NT/CD73;B7-H4/VTCN1;APRIL/TNFSF13;B7-H5/VISTA;CD25/IL-2Rα;B7-H6;CD137/4-1BB;Granzyme B;CD226/DNAM-1;CD30/TNFRSF8;E-Cadherin;FGL1/Hepassocin;Galectin-1 (GAL1);Galectin-3;Granulysin;IDO1;MICA;MICB;Nectin-2;BAFF/Blys;Nectin-4;OX40/CD134;PVR/CD155;Siglec-7;Siglec-9;Perforin
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract