HCKP1-11K
MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1 - multipleksowy test immunoonkologiczny
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Białka punktów kontrolnych układu odpornościowego są regulatorami aktywacji immunologicznej i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy immunologicznej, zapobieganiu autoimmunizacji i są zaangażowane w ucieczkę immunologiczną nowotworów. Te cząsteczki układu odpornościowego wykazują zdolność do działania zarówno jako agoniści (współstymulujące cząsteczki punktów kontrolnych), jak i antagoniści (współhamujące cząsteczki punktów kontrolnych) odpowiedzi immunologicznej. Leki hamujące immunologiczne punkty kontrolne, takie jak CTLA-4 i PD-L1, wykazały skuteczność w immunoterapii nowotworów, poprawiając przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną i ratując życie w leczeniu wielu nowotworów złośliwych. Białka immunologicznych punktów kontrolnych mogą ulegać ekspresji na komórkach odpornościowych i/lub komórkach nowotworowych jako receptory aktywujące lub hamujące. Wiele białek immunologicznego punktu kontrolnego ulega również ekspresji w postaci rozpuszczalnej w krążeniu oraz w guzie i mikrośrodowisku guza i są one przypuszczalnymi biomarkerami dla immunoterapii w różnych chorobach, w tym nowotworach. MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1 to 17-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy, osocza i hodowli tkankowej: BTLA (atenuator limfocytów B i T), CD27 (klaster różnicowania 27), CD28 (klaster różnicowania 28), CD40 (klaster różnicowania 40), CD80/B7-1 (klaster różnicowania 80/B7-1), CD86/B7-2 (klaster różnicowania 86/B7-2), CTLA-4 (białko 4 związane z cytotoksycznymi limfocytami T), GITRL (ligand dla receptora TNFRSF18/AITR/GITR), GITR (białko związane z TNFR indukowane glukokortykoidami), HVEM (mediator wejścia wirusa opryszczki), ICOS (indukowalny kostymulator komórek T), LAG-3 (gen aktywacji limfocytów 3), PD-L1 (programowany ligand śmierci 1), PD-L2 (Programmed death-ligand 2), PD-1 (Programmed cell death protein 1), TIM-3 (T-cell immunoglobulin and mucin-domain containing-3), TLR-2 (Toll like receptor 2).
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1 to multipleksowy panel oparty na kulkach, wykorzystujący technologię Luminex® xMAP, umożliwiający jednoczesną analizę 17 białek immunologicznego punktu kontrolnego w ludzkiej surowicy, osoczu i próbkach hodowli komórkowych. Aby uzyskać optymalną czułość, należy stosować inkubację przez noc (16-18 godzin). Próbki surowicy i osocza wymagają (zalecane) rozcieńczenia 1:2 z buforem testowym. Supernatanty hodowli tkankowych mogą być stosowane w postaci czystej lub odpowiednio rozcieńczone w pożywce kontrolnej. Każdy dołek wymaga 25 μL próbki, wzorca lub kontroli. Dostępne anality: BTLA;CD27;CD28;CD40;CD80/B7-1;CD86/B7-2;CTLA-4;GITR;GITRL;HVEM;ICOS;LAG-3;PD-1;PD-L1;PD-L2;TIM-3;TLR-2
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract