Merck
DX1729
Supelco
N,N-Dimethylformamide
Synonim(y):
Formic Acid Dimethylamide, FM approval, DMF, NSC 5356
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
200-679-5
Bp:
153 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
okres trwałości
24 mo. (from manufacture date)
granice wybuchowości
15.2 %
zanieczyszczenia
≤0.5 μeq/g Titrable acid
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤300 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Free amine (as dimethylamine)
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 57.5 °C
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
absorpcja UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Data ważności24 miesiące od daty produkcjiWyglądPrzejrzysty, wolny od cząstek stałychOznaczenie (GC)99,9% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu5 ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćCieczWolna amina (jako dimetyloamina)5ppm maxMiareczkowalny kwas0.5µeq/g maxMiareczkowalna zasada0.5µeq/g maxAbsorpcja UV przy 270 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 275 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 280 nm0.20AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.01AU maxOdcięcie UV270nm maxWoda (H2O)300ppm max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)