Merck
AP408X105
Millipore
Glass Fiber Membrane Filter, 0.7 μm Pore Size
Millipore, W × L 8 in. × 10 in., hydrophilic, thickness 475 μm
Synonim(y):
Filtr z włókna szklanego bez spoiwa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
Materiały
glass fiber membrane
plain filter
white filter
opis
0.7 um pore size, hydrophilic binderless glass fiber, 8 in. x 10 in.
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
szer. × dł.
8 in. × 10 in.
grubość
475 μm
wielkość porów
0.7 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Przegląd
Włókniste filtry dyskowe Millipore są dostępne w szerokim zakresie prędkości przepływu i przepustowości. Nasze filtry z włókna szklanego są dostępne z żywicą wiążącą lub bez niej i mogą być sterylizowane za pomocą EO, gamma lub autoklawu (121 °C przy 1 bar).
Filtry z włókna szklanego z żywicą wiążącą:
Filtry Millipore z żywicą wiążącą mają doskonałą wytrzymałość na mokro i doskonale nadają się do analizy jakościowej i filtracji wstępnej, szczególnie w przypadku silnie zanieczyszczonych cieczy. Są one również szeroko stosowane do klarowania roztworów wodnych.
Typ AP15
-Najniższa zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń
-Zalecany filtr wstępny dla filtrów 0,2 do 0,6 µm
Typ AP20
-Niższa retencja, wyższa zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń niż w przypadku filtrów AP15
-Zalecany filtr wstępny dla filtrów 0,8 do 8,0 µm
-Stosowany przed filtrem w celu ochrony filtrów typu AP15
Typ AP25
-Zwiększona grubość zapewnia taką samą retencję i większą zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń jak AP20
-Zalecany filtr wstępny dla filtrów 0,9 do 8 µm, szczególnie dla cieczy białkowych i silnie zanieczyszczonych.
-Stosowany przed filtrem w celu ochrony filtrów typu AP15
Filtry z włókna szklanego bez żywicy wiążącej:
Filtry bez żywicy wiążącej zachowują swoją integralność strukturalną bez utraty wagi po podgrzaniu do 500 °C i dlatego mogą być stosowane w analizie grawimetrycznej, a także do filtracji gorących gazów.
Typ APFA
-Zachowuje drobne cząstki z dobrą wydajnością, nawet przy dużych prędkościach przepływu
-Zalecany do monitorowania ścieków i zbierania zawieszonych cząstek w gazach (np. opary z kominów)
-Zastosowanie w aplikacjach biochemicznych (np. zbieranie komórek i filtracja osadów białek lub kwasów nukleinowych).
Typ APFB
-Większa wytrzymałość mechaniczna w stanie mokrym i większa obciążalność niż w przypadku filtrów typu APFA.
-Zastosowanie do klarowania cieczy, kwantyfikacji ciał stałych w zawiesinach drobnych cząstek i zliczania scyntylacyjnego
Typ APFC
-Większa retencja, szczególnie w przypadku usuwania drobnych cząstek i mikroorganizmów niż w przypadku filtrów typu APFA
-Zastosowanie do oznaczania całkowitej zawiesiny ciał stałych w wodzie pitnej
-Zastosowanie do filtrowania białek lub osadów TCA kwasów nukleinowych oraz do zbierania komórek i mikroorganizmów
Typ APFD
-Gruby filtr o wysokim przepływie i niskiej retencji
-Stosowany do klarowania zawiesin zawierających cząstki większe niż 1,0 µm
Typ APFF
-Służy do filtrowania bardzo drobnych osadów, takich jak białka, kwasy nukleinowe lub osady surowicy.
-Zalecane dla metody USEPA 1311 do analizy TCLP
Typ AP40
-Zalecane dla metod standardowych Całkowita zawiesina ciał stałych 2540D
-Zalecany dla metody USEPA 1311 dla analizy TCLP
-Zachowuje integralność strukturalną bez utraty wagi po podpaleniu do 550 °C (1022 °F) po przefiltrowaniu próbki.
-Zalecany do oznaczania lotnych zawiesin w ściekach i ściekach przemysłowych
Filter Code: AP40
Filter Type: Depth filter
Zastosowanie
  • Całkowita zawiesina ciał stałych 2540D
  • Metoda EPA 1311 dla analizy TCLP
  • Oznaczanie lotnych zawiesin w ściekach i ściekach przemysłowych
  • Testy kominowe na obecność PFAS za pomocą OTM-45
Inne uwagi
Sposób użycia
  • Zatrzymywanie organizmów: Mikroorganizm
  • Sposób działania: Filtracja (wykluczenie rozmiaru)
  • Zastosowanie: Ogólna filtracja laboratoryjna
  • Przeznaczenie: Zatrzymywanie lub usuwanie zanieczyszczeń biologicznych
  • Instrukcja użycia: Sterylizująca filtracja cieczy przez membranę o wielkości porów 0,2 μm (lub mniejszej) skutecznie usuwa zanieczyszczenia biologiczne, w tym bakterie, pleśń i drożdże. W celu selektywnego zatrzymywania większych zanieczyszczeń biologicznych, filtracja cieczy przez membrany o wielkości porów 0,45 μm (lub większej) może być stosowana do wychwytywania i wspomagania wzrostu mikroorganizmów w celu późniejszej hodowli i analizy
  • Oświadczenie dotyczące przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu
  • Oświadczenie dotyczące utylizacji: Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Still not finding the right product?
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13