Merck
AP4009000
Millipore
Glass Fiber Membrane Filter, 0.7 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Glass Fiber Filter without binder
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
Materiały
glass fiber membrane
plain filter
white filter
agency
suitable for EPA OTM-45
opis
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
475 μm
wielkość porów
0.7 μm pore size
90 % porosity
Zastosowanie
PFAS testing
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Glass fiber filters without binder resin can withstand temperatures up to 500°C without the loss of their structural integrity.
Zastosowanie
  • Total Suspended Solids 2540D
  • EPA method 1311 for TCLP analysis
  • Determining volatile suspended matter in wastewater and industrial effluents
  • Stack Testing for PFAS via OTM-45
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1