Merck
8.55058
Sigma-Aldrich
Uniwersalny PEG NovaTag®_resin
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Fmoc-NÆ-Mmt-PEG-diamine-MPB-AM resin
About This Item
Kod UNSPSC:
51171641
Pozwól nam pomóc
linia produktu
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Żywica ta została ostatnio wykorzystana do przygotowania hybryd peptydowo-peptydowych wiążących domeny homologiczne Shc i Src [1] oraz dimerycznych peptydów SMAC związanych z PEG [2].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] W. J. Choi (2009) J. Med. Chem., 52, 1612.
[2] Z. Gao, et al. (2007) J. Biol. Chem., 282, 30718.
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-3911
Komentarz do analizy
Color (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Informacje prawne
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1