Merck
8.52100
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(biotynylo-ε-aminokaproilo)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(biotinyl-ε-aminocaproyl)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-(biotinylcaproyl)-L-lysine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H49N5O7S
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
707.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥90.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
biotin
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
S1[C@H]([C@H]5NC(=O)N[C@H]5C1)CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C37H49N5O7S/c43-32(18-2-1-10-20-38-33(44)19-8-7-17-31-34-30(23-50-31)40-36(47)42-34)39-21-11-9-16-29(35(45)46)41-37(48)49-22-28-26-14-5-3-12-24(26)25-13-4-6-15-27(25)28/h3-6,12-15,28-31,34H,1-2,7-11,16-23H2,(H,38,44)(H,39,43)(H,41,48)(H,45,46)(H2,40,42
Klucz InChI
SLWMKSMUFPMDKA-MEROQGEASA-N
Opis ogólny
Zmodyfikowana pochodna lizyny do przygotowywania peptydów znakowanych biotyną metodą Fmoc SPPS, w której biotyna jest oddzielona od łańcucha bocznego lizyny przekładką o długości 6 atomów C.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Odczynniki do biotynylacji w syntezie peptydów
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1243
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): +11.5 - +16.0 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Solubility (100mg in 10 ml DMF): clearly soluble
This product can obtain up to 10% DMF in order to assure an ideal solubility.
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2