Merck
8.48333
Sigma-Aldrich
Water
Deionized for synthesis
Synonim(y):
Woda DI
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Bp:
100 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
Di water, for synthesis
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
Formularz
(Colorless Liquid)
dilution
(for synthesis)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di water
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available