8.22335
Sodium azide
for synthesis
Synonim(y):
Sól sodowa azydku hydrazynowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
N3Na
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
65.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
247-852-1
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
siła działania
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
rozpuszczalność
408 g/L
gęstość
1.85 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Klucz InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Synteza pochodnych chinazoliny: Katalizowana miedzią wieloskładnikowa reakcja domino azydku sodu jest wykorzystywana do syntezy pochodnych chinazoliny, istotnych dla chemii farmaceutycznej (C Xu, FC Jia, ZW Zhou..., The Journal of Organic Chemistry, 2016). Dostęp do badania.
Komentarz do analizy
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2