8.00585
Butyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Butyl methacrylate, Butyl-2-methylpropenoate, Methacrylic acid butyl ester
About This Item
ciśnienie pary
2.7 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
290 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.00-8.00 % (v/v)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
temp. przejścia
flash point 46 °C
gęstość
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Klucz InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
119.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.5 °C - closed cup