648466
Triton™ X-100
Molecular Biology Grade
Synonim(y):
Eter p-izooktylofenylowy glikolu polietylenowego, oktylofenoksypolietoksyetanol
About This Item
Product Name
Triton™ X-100 Detergent, Molecular Biology Grade, Non-ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 6761
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
liczba agregacji
100-155
kolor
clear
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temp. przejścia
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
rozpuszczalność
water: 1%
HLB
13.5
obecność zanieczyszczeń
DNases, proteases, RNases, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Klucz InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)